Learn More
Isocianurato de tris(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilbencilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Irganox 1790 |
| CAS | 40601-76-1 |
| Fórmula molecular | C42 H57 N3 O6 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Tris[[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert-butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-4-tert-butyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-s-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trione, 1,3,5-Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xylyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, ADK-ARKLS DH 48, AO 1790, Antioxidant 1790, Antioxidant 1970, Antioxidant CY, CN 1790, CY 1790, Chinox 1790, Cyanox 1790, Cyanox 1970, Cyanox CY 1790, Cynomix 1790, DN 90, Irganox 1790, Irganox 3790, Lowinox 1790, Songnox 1790, TS 274, Thanox 1790, Tris(3-hydroxy-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate, Tris[(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3 |
| SMILES | Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tris[(4-terc-butil-3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)metil]-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 699.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 699.4247 |