Learn More
Tris(4-piridil)-s-triazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(4-pyridyl)-s-triazine |
| CAS | 42333-78-8 |
| Fórmula molecular | C18H12N6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Tri-4-pyridinyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-Tris(4-pyridyl)-2,4,6-triazine, 2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri(4-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(pyridin-4-yl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri-4-pyridyltriazine, 2,4,6-Tris(4-pyridinyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(4-pyridyl)triazine, NSC 250957, Tri(4-pyridyl)triazine, Tris(4-pyridyl)-1,3,5-triazine, s-Tri(4-pyridyl)triazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12N6/c1-7-19-8-2-13(1)16-22-17(14-3-9-20-10-4-14)24-18(23-16)15-5-11-21-12-6-15/h1-12H |
| SMILES | N=1C=CC(=CC1)C2=NC(=NC(=N2)C3=CC=NC=C3)C=4C=CN=CC4 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-tripiridin-4-il-1,3,5-triazina |
| Peso molecular (g/mol) | 312.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1123 |