Learn More
Tris(4-metoxifenil)fosfina, TRC
Código de producto. 30453223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453223 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30453223 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8858301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
CAS 855-38-9
Fórmula molecular C21H21O3P
Cantidad 1 g
Sinónimo Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, NSC 136458, TPAP, Tri(4-methoxyphenyl)phosphine, Tri(p-methoxyphenyl)phosphine, Tri-p-anisylphosphine, Trianisylphosphine, Tris(4-anisyl)phosphine, Tris(4-methoxylphenyl)phosphine, Tris(p-anisyl)phosphine, Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Nombre IUPAC tris(4-metoxifenil)fosfano
Peso molecular (g/mol) 352.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1228
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.