Learn More
Tris(4-metoxifenil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427457 25 g 25 g
11407457 1 g 1 g
11417457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15596.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
It is employed in Suzuki reaction. It is also used in the kinetic study of the effect of catalysts on the curing of biphenyl epoxy resin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la reacción de Suzuki. También se utiliza en el estudio cinético del efecto de los catalizadores en el curado de resina de epoxi de bifenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855-38-9
Fórmula molecular C21H21O3P
Peso molecular (g/mol) 352.37
Número MDL MFCD00014896
Clave InChI UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
Nombre IUPAC tris(4-metoxifenil)fosfano
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2815911
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.37
Porcentaje de pureza 98%