Learn More
Tris(4-metoxifenil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442815 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10442815 1 g Frasco de vidrio 1 g
10435471 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442815 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422240010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855-38-9
Fórmula molecular C21H21O3P
Peso molecular (g/mol) 352.36
Número MDL MFCD00014896
Clave InChI UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
Nombre IUPAC tris(4-metoxifenil)fosfano
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino