Learn More
Fosfato de tris(4-isopropilfenilo), TRC
Código de producto. 30454717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454717 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30454717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT885305100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate
CAS 2502-15-0
Fórmula molecular C27 H33 O4 P
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate, Phenol','p-isopropyl-','phosphate (3:1) (8CI), p-Cumenyl phosphate ((C9H11O)3PO) (7CI), Tris(4-isopropylphenyl) phosphate, Tris(p-isopropylphenyl) phosphate, Phenol','4-(1-methylethyl)-','phosphate (3:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
SMILES CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)C(C)C)Oc3ccc(cc3)C(C)C)cc1
Nombre IUPAC fosfato de tris(4-propan-2-ilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 452.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2116