Learn More
Tris(4-fluorofenil)fosfina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269263 5 g Frasco de vidrio 5 g
10115470 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18437-78-0
Fórmula molecular C18H12F3P
Peso molecular (g/mol) 316.26
Número MDL MFCD00013553
Clave InChI GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
Nombre IUPAC tris(4-fluorofenil)fosfano
SMILES FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (FC6H4)3P
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.27
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino