Learn More
Tris(4-fluorofenil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432567 1 g 1 g
11442567 5 g 5 g
11452567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14813.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Tris(4-fluorophenyl)phosphine, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris(4-fluorofenil)fosfina es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18437-78-0
Fórmula molecular C18H12F3P
Peso molecular (g/mol) 316.26
Número MDL MFCD00013553
Clave InChI GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
Nombre IUPAC tris(4-fluorofenil)fosfano
SMILES FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 1 g
Beilstein 919838
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.27
Porcentaje de pureza 98%