Learn More
Tris(4-clorofenil)fosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434114 5 g 5 g
11424114 1 g 1 g
11444114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12487.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1159-54-2 | C18H12Cl3P | 365.618 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159-54-2
Fórmula molecular C18H12Cl3P
Peso molecular (g/mol) 365.618
Número MDL MFCD00013639
Clave InChI IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-chlorophenyl phosphine, tri p-chlorophenyl phosphine, tris p-chlorophenyl phosphine, tris 4-chlorophenyl phosphane, tri-4-chlorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-chlorophenyl, tri 4-chlorophenyl phosphine, acmc-20ajbt, pubchem6454
PubChem CID 70874
Nombre IUPAC tris(4-clorofenil)fosfano
SMILES C1=CC(=CC=C1P(C2=CC=C(C=C2)Cl)C3=CC=C(C=C3)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Punto de fusión 102°C to 103°C
Cantidad 5 g
Beilstein 751458
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.63
Porcentaje de pureza 97%