Learn More
Dicloruro de tris(4,7-difenil-1,10-fenantrolina)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309608 0.5 g 0.50 g
11319608 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044123.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador de redox, sensor de oxígeno
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36309-88-3
Fórmula molecular C72H48Cl2N6Ru
Peso molecular (g/mol) 1169.188
Número MDL MFCD03095387
Clave InChI SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bathophenanthroline ruthenium chloride, ru ddp, tris-bathophenanthroline ruthenium ii chloride, dichlororuthenium-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline 1/3, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ; dichlororuthenium, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, for fluorescence
PubChem CID 15787787
Nombre IUPAC diclororutenio; 4,7-difenil-1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.Cl[Ru]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium (II) dichloride
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1169.2
Forma física Polvo