Learn More
Bis(perclorato) de tris(4,7-difenil-1,10-fenantrolina)rutenio(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) bis(perchlorate) |
| CAS | 75213-31-9 |
| Fórmula molecular | C72H48N6Ru .2(ClO4) |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ruthenium(II) tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline) Diperchlorate, Ruthenium(II) tris-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline Perchlorate, Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(2+) Diperchlorate, Tris(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium(II) Diperchlorate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9Cl2N3OS/c1-5-6(12)2-3-7(13)9(5)16-10(17)8-4-15-11(14)18-8/h2-4H,1H3,(H2,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-N-(3,6-dicloro-2-metilfenil)-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 1297.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.9843 |