missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(3-sulfofenil)fosfina trisódica (~85%), TRC

Código de producto. 30455179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455179 1 g 1 g
30456658 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30455179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8959381G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tris(3-sulfophenyl)phosphine Trisodium
CAS 63995-70-0
Fórmula molecular C18H12Na3O9PS3
Cantidad 1 g
Sinónimo Triphenylphosphine-m-trisulfonic Acid trisodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])P(C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC 3-bis(3-sulfonatofenil)fosfanilbencenosulfonato de trisodio
Peso molecular (g/mol) 568.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.9074
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.