Learn More
Tris(3-sulfofenil)fosfina trisódica (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(3-sulfophenyl)phosphine Trisodium |
| CAS | 63995-70-0 |
| Fórmula molecular | C18H12Na3O9PS3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Triphenylphosphine-m-trisulfonic Acid trisodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])P(C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | 3-bis(3-sulfonatofenil)fosfanilbencenosulfonato de trisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 568.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 567.9074 |