Learn More
Tris(3-metoxifenil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499076 1 g 1 g
11409086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17949.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29949-84-6 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29949-84-6
Fórmula molecular C21H21O3P
Peso molecular (g/mol) 352.37
Número MDL MFCD00008386
Clave InChI CCXTYQMZVYIQRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 3-methoxyphenyl phosphine, tris 3-methoxyphenyl phosphane, tris m-methoxyphenyl phosphine, phosphine, tris 3-methoxyphenyl, ksc207e8l, tri m-anisyl phosphine, tris m-anisyl phosphine, phosphine,tris 3-methoxyphenyl, tris-3-methoxy-phenyl-phosphane, phosphine,tris 3-methoxybenzyl
PubChem CID 141534
Nombre IUPAC tris(3-metoxifenil)fosfano
SMILES COC1=CC(=CC=C1)P(C1=CC(OC)=CC=C1)C1=CC=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Punto de fusión 113°C to 115°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.37
Porcentaje de pureza 98%