Learn More
Tris(3-clorofenil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483514 25 g 25 g
11463514 1 g 1 g
11473514 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11203.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29949-85-7 | C18H12Cl3P | 365.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29949-85-7
Fórmula molecular C18H12Cl3P
Peso molecular (g/mol) 365.62
Número MDL MFCD00013632
Clave InChI QAPGHLJQIVDTPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 3-chlorophenyl phosphine, tris 3-chlorophenyl phosphane, tri m-chlorophenyl phosphine, tri-3-chlorophenyl phosphine, acmc-1cg99, phosphine, tris 3-chlorophenyl, tri 3-chlorophnyl phosphine, tri 3-chlorophenyl phosphine
PubChem CID 121600
Nombre IUPAC tris(3-clorofenil)fosfano
SMILES ClC1=CC(=CC=C1)P(C1=CC(Cl)=CC=C1)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (3-chlorophenyl)phosphine
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.63
Porcentaje de pureza 98%