Learn More
Tris[3,5-bis(trifluorometil)fenil]fosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397056 1 g 1 g
11307066 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06941.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 175136-62-6 | C24H9F18P | 670.281 g/mol
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is used as ligands which is useful as catalysts in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tris[3,5-bis(trifluorometil)fenil]fosfina se utiliza como ligando que es útil como catalizador en diversas reacciones.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175136-62-6
Fórmula molecular C24H9F18P
Peso molecular (g/mol) 670.281
Número MDL MFCD00042428
Clave InChI ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20ajat, tri 3,5-di trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine,tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine gc , yellow-brown
PubChem CID 2778032
Nombre IUPAC tris[3,5-bis(trifluorometil)fenil]fosfano
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)P(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Punto de fusión 98°C to 102°C
Punto de ebullición 128°C to 130°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 6556841
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.28
Porcentaje de pureza 94%