Learn More
Tris(2-tolil)boroxina, TRC
Código de producto. 30456265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456265 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30456265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79291010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-tolyl)boroxin
CAS 7294-50-0
Fórmula molecular C21H21B3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,4,6-Tris(2-methylphenyl)boroxin, 2,4,6-Tris(2-methylphenyl)boroxine, 2-Methylphenylboronic Acid Trimer, Tri(o-tolyl)boroxine, Tris(2-methylphenyl)boroxin
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21B3O3/c1-16-10-4-7-13-19(16)22-25-23(20-14-8-5-11-17(20)2)27-24(26-22)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
SMILES Cc1ccccc1B2OB(OB(O2)c3ccccc3C)c4ccccc4C
Nombre IUPAC 2,4,6-tris(2-metilfenil)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
Peso molecular (g/mol) 353.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.177