Learn More
Tris(2-fenilpiridina)iridio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369818 0.1 g 0.10 g
11359818 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044282.77
Solicitar formato a granel o personalizado
Como un material de emisión de luz verde
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693794-98-8
Fórmula molecular C33H24IrN3
Peso molecular (g/mol) 654.80
Número MDL MFCD04039766
Clave InChI JAZWLEYGTKXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-phenylpyridine iridium iii
PubChem CID 71433583
Nombre IUPAC iridio; 2-fenilpiridina
SMILES [Ir].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (2-phenylpyridine)iridium (III)
Punto de fusión 326°C to 328°C
Color Amarillo
Cantidad 0.1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.82
Forma física Polvo