Learn More
Tris(2-metilfenil)fosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-methylphenyl)phosphine |
| CAS | 6163-58-2 |
| Fórmula molecular | C21H21P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | tris(2-Methylphenyl)-phosphine, Phosphine','tri-o-tolyl- (7CI,8CI), NSC 116667, TOTP, Tri(2-methylphenyl)phosphine, Tri-2-tolylphosphine, Tri-o-tolylphosphine, Tris(2-toluene)phosphine, Tris(2-tolyl)phosphine, Tris(o-methylphenyl)phosphine, Tris(o-tolyl)phosphine, Eletriptan Impurity 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C |
| Nombre IUPAC | tris(2-metilfenil)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 304.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1381 |