Learn More
Tris(2-metoxifenil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498963 1 g 1 g
11408973 5 g 5 g
11418973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4731-65-1 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine is a phosphine ligand used for catalysis. It is used as a catalyst for allylic substitution of simple alkenes, suzuki coupling reactions, hydrogenation of quinolines and other addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tris(2-metoxifenil)fosfina es un ligando fosfina utilizado para la catálisis. Se utiliza como catalizador para la sustitución alílica de alquenos simples, reacciones de acoplamiento suzuki, hidrogenación de quinolinas y otras reacciones de adición.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4731-65-1
Fórmula molecular C21H21O3P
Peso molecular (g/mol) 352.37
Número MDL MFCD00014892
Clave InChI IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
PubChem CID 78464
Nombre IUPAC tris(2-metoxifenil)fosfano
SMILES COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (2-methoxyphenyl)phosphine
Punto de fusión 196°C to 204°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2776186
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.37
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.