Learn More
Tris(2-metoxifenil)fosfina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492883 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492883 1 g Frasco de vidrio 1 g
10270463 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492883 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378850010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4731-65-1 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4731-65-1
Fórmula molecular C21H21O3P
Peso molecular (g/mol) 352.37
Número MDL MFCD00014892
Clave InChI IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
PubChem CID 78464
Nombre IUPAC tris(2-metoxifenil)fosfano
SMILES COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Punto de fusión 204.0°C to 208.0°C
Color De incoloro a amarillo o naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.37
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.