Learn More
Ortoborato de tris(2-metoxietilo) (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-methoxyethyl)orthoborate |
| CAS | 14983-42-7 |
| Fórmula molecular | C9H21BO6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Tris(2-methoxyethoxy)borane, Tris(2-methoxyethyl) Borate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21BO6/c1-11-4-7-14-10(15-8-5-12-2)16-9-6-13-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | B(OCCOC)(OCCOC)OCCOC |
| Nombre IUPAC | borato de tris(2-metoxietilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 236.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1431 |