Learn More
Tris(2-metoxietoxi)vinilsilano, 98 %
Código de producto. 15427208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427208 500 mL 500 ml
15417208 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60717.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-53-4
Fórmula molecular C11H24O6Si
Peso molecular (g/mol) 280.392
Número MDL MFCD00008500
Clave InChI WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris 2-methoxyethoxy silane, vinyl tris 2-methoxyethoxy silane, silicone a-172, 6-2-methoxyethoxy-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, tris methoxyethxy vinylsilane, tris methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris methoxyethoxy silane, nuca 172, 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-2-methoxyethoxy
PubChem CID 14025
Nombre IUPAC etenil-tris(2-metoxietoxi)silano
SMILES COCCO[Si](C=C)(OCCOC)OCCOC
Especificaciones
Punto de ebullición 136°C (5.5mmHg)
Nombre del producto químico o material Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
Color Marrón a incoloro
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Beilstein 1795316
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.39
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.034 g/mL