Learn More
Tris-(2-metanosulfonil)aminamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-(2-methanethiosulfonylethyl)amine |
| CAS | 18365-77-0 |
| Fórmula molecular | C9 H21 N O6 S6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21NO6S6/c1-17-20(11,12)7-4-10(5-8-21(13,14)18-2)6-9-22(15,16)19-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CSS(=O)(=O)CCN(CCS(=O)(=O)SC)CCS(=O)(=O)SC |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfanilsulfonil-N,N-bis(2-metilsulfanilsulfoniletil)etanolamina |
| Peso molecular (g/mol) | 431.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.9693 |