Learn More
Fosfato de tris(2-etilhexilo)-d51, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-ethylhexyl) phosphate d51 |
| CAS | 1259188-37-8 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C24 2H51 O4 P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tris(2-ethylhexyl) Phosphate D51 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D,23D,24D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris[1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)hexil] |
| Peso molecular (g/mol) | 485.95 |
| Mostrar más |