Learn More
tris(2-etilhexil)fosfato, 99,0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11435431 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Código de producto. Cantidad
11435431 25 mL
1 options
Código de producto. 11435431 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215799125
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tris(2-Ethylhexyl)phosphate
CAS 78-42-2
Color Incolora
Densidad 0.926 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C24H51O4P
Número MDL MFCD00009491
Cantidad 25 mL
Sinónimo tris 2-ethylhexyl phosphate, disflamoll tof, flexol tof, phosphoric acid, tris 2-ethylhexyl ester, kronitex tof, flexol plasticizer tof, 2-ethyl-1-hexanol phosphate, tris ethylhexyl phosphate, tri 2-ethylhexyl phosphate
Clave InChI GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC tris(2-etilhexil) fosfato
Peso molecular (g/mol) 434.64
PubChem CID 6537
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.63
Forma física Liquid