Learn More
Tris[2-(difenilfosfino)etil]fosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10147463 5 g 5 g
10139931 1 g 1 g
11975841 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316830050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23582-03-8 | C42H42P4 | 670.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23582-03-8
Fórmula molecular C42H42P4
Peso molecular (g/mol) 670.69
Número MDL MFCD00010009
Clave InChI TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-diphenylphosphino ethyl phosphine, tris 2-diphenylphosphinoethyl phosphine, tetraphos-li, 2-bis 2-diphenylphosphanyl ethyl phosphanyl ethyl diphenylphosphane, acmc-20ajaw, pubchem6541, chembl65725, tris 2-diphenylphosphanylethyl phosphane
PubChem CID 98777
Nombre IUPAC tris(2-difenilfosfaniletil)fosfano
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris[2-(diphenylphosphino)ethyl]phosphine
Punto de fusión 134.0°C to 139.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)2PCH2CH2]3P
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.69
Porcentaje de pureza 97%