Learn More
Tris(2-cianoetil)fosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387228 10 g 10 g
11397228 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030165.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4023-53-4
Fórmula molecular C9H12N3P
Peso molecular (g/mol) 193.19
Número MDL MFCD00013828
Clave InChI CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
Nombre IUPAC 3-[bis(2-cianoetil)fosfanil]propanonitrilo
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Punto de fusión 97°C to 98°C
Punto de ebullición 235°C (0.9 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3464
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.19
Porcentaje de pureza 94%
Forma física cristalino/a/s