Learn More
Fosfato de tris(2-cloroisopropilo), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30327398 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30327398 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17894330100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-(2-chloropropyl)phosphate
CAS 13674-84-5
Nombres de analitos o componentes Tris-(2-chloropropyl)phosphate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H18 Cl3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tris(2-chloroisopropyl) phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
Nombre IUPAC fosfato de tris(1-cloropropan-2-ilo)
Peso molecular (g/mol) 327.57
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0008 g/mol