Learn More
Tris-(2-cloroetil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 71162-64-6 |
| Fórmula molecular | C7 H13 Cl3 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13Cl3N2O/c8-1-4-11-7(13)12(5-2-9)6-3-10/h1-6H2,(H,11,13) |
| SMILES | ClCCNC(=O)N(CCCl)CCCl |
| Nombre IUPAC | 1,1,3-tris(2-cloroetil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 247.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0093 |