Learn More
Fosfato de tris(2-cloroetilo), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30318473 250 mg
1 options
Código de producto. 30318473 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17894300
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-(2-chloroethyl)phosphate
CAS 115-96-8
Nombres de analitos o componentes Tris-(2-chloroethyl)phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H12 Cl3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Chloroethanol Phosphate, 3CF, Amgard TCEP, CLP, Celluflex CEF, Disflamoll TCA, Fyrol CEF, Fyrol CF, Genomoll P, NSC 3213, Niax 3CF, Tri(chloroethyl) Phosphate, Tri(β-chloroethyl)phosphate, Tris(2-chloroethyl)orthophosphate, Tri(2-chloroethyl)phosphate, Tris(β-chloroethyl)phosphate;
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
Tipo de solución Neat
SMILES ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
Nombre IUPAC fosfato de tris(2-cloroetilo)
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 285.49
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.9539 g/mol