Learn More
Tris(2-cloroetil)fosfato-d12, TRC
Código de producto. 30454079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30454079 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30454079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT87550225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12
CAS 1276500-47-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 2H12 Cl3 O4 P
Cantidad 25 mg
Sinónimo Tris(2-chloroethyl) phosphate D12, Ethan-1,1,2,2-d4-ol','2-chloro-','1,1',1''-phosphate (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
Nombre IUPAC fosfato de tris(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetilo)
Peso molecular (g/mol) 297.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0292
Porcentaje de pureza >95