Learn More
Fosfato de tris(2-cloroetilo)-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-chloroethyl)phosphate-D12 |
| CAS | 1276500-47-0 |
| Fórmula molecular | C6 2H12 Cl3 O4 P |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterioetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 297.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0292 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |