Learn More
Invitrogen™ Tris-(2-Carboxyethyl)phosphine, Hydrochloride (TCEP)
Código de producto. 10286352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10286352 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10286352 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T2556
Tris-(2-carboxietil) fosfina, hidrocloruro (TCEP)
Los entrecruzamientos de disulfuro de cistinas en proteínas pueden reducirse a residuos de cisteína por la TCEP (tris-(2-carboxietil)fosfina). A diferencia del DTT (ditiotreitol), la TCEP no contiene tioles y, por lo tanto, no suele ser necesario eliminarla antes de la modificación del tiol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • tris-(2-carboxyethyl)phosphine, hydrochloride (TCEP)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride