Learn More
Clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583182 1 g Frasco de vidrio 1 g
10252952 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51805-45-9
Fórmula molecular C9H12O6P
Peso molecular (g/mol) 247.16
Número MDL MFCD00145469
Clave InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(2-carboxietil)fosfanil]propanoico; clorhidrato
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 04, IV, 3441
Índice Merck 15, 9222
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.65
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1