Learn More
Clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina, 95 %, solución en agua de 0,5 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429365 5 mL 5 ml
15439365 25 mL 25 ml
15449365 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51864.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride is widely used as a reducing agent to reduce disulfide bonds in proteins and trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. It is involved in the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides and azides. It plays an important role in the tissue homogenization process for RNA isolation. It acts as a chelating agent and forms complexes with various heavy metal ions such as Zn(II), Cd(II), Pb(II), and Ni(II). Furthermore, it is useful in the labeling of cysteine residues with maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina se utiliza ampliamente como agente reductor para reducir los puentes disulfuro en proteínas y trans-4,5-dihidroxi-1,2-ditiano. Participa en la reducción de sulfoxidas, cloruros de sulfonilo, N-óxidos y azidas. Desempeña un papel importante en el proceso de homogeneización de tejidos para el aislamiento de ARN. Actúa como agente quelante y forma complejos con varios iones de metales pesados como Zn(II), Cd(II), Pb(II) y Ni(II). Además, es útil en el etiquetado de residuos de cisteína con maleimidas.
Solubilidad
Miscible con agua y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51805-45-9
Fórmula molecular C9H12O6P
Peso molecular (g/mol) 247.16
Número MDL MFCD00145469
Clave InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
Nombre IUPAC ácido 3-[bis(2-carboxietil)fosfanil]propanoico; clorhidrato
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Fórmula lineal (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Cantidad 5 mL
Número UN UN3265
Información de solubilidad Miscible with water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.65
Porcentaje de pureza 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M de sol. en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride