Learn More
Tris(2-butoxietilo) fosfato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337380 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503711 100 g Frasco de vidrio 100 g
10066283 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-51-3 | C18H39O7P | 398.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-51-3
Fórmula molecular C18H39O7P
Peso molecular (g/mol) 398.48
Número MDL MFCD00009456
Clave InChI WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 2-butoxyethyl phosphate, tbep, phosflex t-bep, tris butoxyethyl phosphate, tributoxyethyl phosphate, tri butoxyethyl phosphate, kronitex kp-140, tributyl cellosolve phosphate, ethanol, 2-butoxy-, phosphate 3:1, tri 2-butoxyethyl phosphate
PubChem CID 6540
ChEBI CHEBI:35038
Nombre IUPAC tris(2-butoxietilo) fosfato
SMILES CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-butoxyethyl) phosphate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 215°C to 228°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
Índice de refracción 1.4370 to 1.439
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.47
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido