Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, TRC
Código de producto. 30450662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450662 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8750151G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-aminoethyl)amine
CAS 4097-89-6
Fórmula molecular C6 H18 N4
Cantidad 1 g
Sinónimo N1,N1-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 2,2',2''-Nitrilotris[ethylamine], 2,2',2''-Triaminotriethylamine, 4-(2-Aminoethyl)diethylenetriamine, 4-(3-Azapropyl)-1,4,7-triazaheptane, Nitrilotriethylamine, Tren, Tris(β-aminoethyl)amine, β,β',β''-Triaminotriethylamine, N,N,N-Tris(2-aminoethyl)amine, N,N-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N,N-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
SMILES NCCN(CCN)CCN
Nombre IUPAC N',N'-bis(2-aminoetil)etano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 146.234
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.153