Learn More
Tris(2-aminoetil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-aminoethyl)amine |
| CAS | 4097-89-6 |
| Fórmula molecular | C6 H18 N4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N1,N1-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 2,2',2''-Nitrilotris[ethylamine], 2,2',2''-Triaminotriethylamine, 4-(2-Aminoethyl)diethylenetriamine, 4-(3-Azapropyl)-1,4,7-triazaheptane, Nitrilotriethylamine, Tren, Tris(β-aminoethyl)amine, β,β',β''-Triaminotriethylamine, N,N,N-Tris(2-aminoethyl)amine, N,N-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N,N-Bis(2-aminoethyl)ethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2 |
| SMILES | NCCN(CCN)CCN |
| Nombre IUPAC | N',N'-bis(2-aminoetil)etano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 146.234 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.153 |