Learn More
Fosfito de tris(2,4-di-terc-butilfenilo) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325592 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325592 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17894350AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
CAS 31570-04-4
Nombres de analitos o componentes Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C42 H63 O3 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC fosfito de tris(2,4-diterc-butilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 646.92
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.4515 g/mol