Learn More
Fosfato de tris(2,4-di-terc-butilfenilo), Mikromol
Código de producto. 30459154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459154 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459154 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3963.100100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fosfato de tris(2,4-di-terc-butilfenilo), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
CAS 95906-11-9
Nombres de analitos o componentes Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C42 H63 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, 1,1',1''-phosphate, Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI), Alcanox 240, D 16-834, P 3, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate, Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C42H63O4P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)44-47(43,45-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)46-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC fosfato de tris(2,4-diterc-butilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 662.92
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.4464 g/mol