Learn More
Tris(2,4,6-tribromofenoxi)-bismutina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2,4,6-Tribromophenoxy)-bismuthine |
| CAS | 5175-83-7 |
| Fórmula molecular | C18H6BiBr9O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phenol','2,4,6-tribromo-','bismuth(3+) salt (3:1) (ACI), Bismuthine','tris(2,4,6-tribromophenoxy)- (7CI), Phenol','2,4,6-tribromo-','bismuth(3+) salt (8CI','9CI), Bibrophen, Bismuth tribromophenol, Bromphenobis, Bromuth, Sigmaform, Tribromophenobismuth, Xeroform, Xerophen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| SMILES | BrC1=C(O[Bi](OC2=C(Br)C=C(Br)C=C2Br)OC3=C(Br)C=C(Br)C=C3Br)C(Br)=CC(Br)=C1 |
| Nombre IUPAC | tris(2,4,6-tribromofenoxi)bismutano |
| Peso molecular (g/mol) | 1198.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1189.2771 |