Learn More
Fosfato de tris(2,3-dibromopropil)-d15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2,3-dibromopropyl) Phosphate-d15 |
| CAS | 157801-77-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9D15Br6O4P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Zetofex ZN-d15, Phosphoric Acid','Tris(2,3-dibromopropyl) Ester-d15, 3PBR-d15, Anfram 3PB-d15, Apex 462-5-d15, Bromkal P 67-6HP-d15, ES 685-d15, FireMaster LV-T 23P-d15, FireMaster T 23-d15, FireMaster T 23P-d15, Flammex AP-d15, Flammex LV-T 23P-d15, Flammex T 23P-d15, Fyrol HB 32-d15, NSC 3240-d15, Phoscon FR 150-d15, Phoscon PE 60-d15, Phoscon UF-S-d15, T 23P-d15, TDBPP-d15, Tris (flame retardant)-d15, 2,3-Dibromo-1-propanol Phosphate-d15, 2,3-Dibromo-1-propanol 1,1’,1’’-Phosphate-d15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15Br6O4P/c10-1-7(13)4-17-20(16,18-5-8(14)2-11)19-6-9(15)3-12/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D |
| SMILES | BrC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])OP(OC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])Br)(OC([2H])([2H])C(Br)([2H])C([2H])([2H])Br)=O |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(2,3-dibromopropil-1,1,2,3,3-d5) |
| Peso molecular (g/mol) | 712.7 |
| Mostrar más |