Learn More
Tris(2-(2-metoxietoxi)etil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine |
| CAS | 70384-51-9 |
| Fórmula molecular | C15H33NO6 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etil]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 323.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.2308 |