Learn More
Tris(2-(2-metoxietoxi)etil)amina, TRC
Código de producto. 30452394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452394 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30452394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8878885G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine
CAS 70384-51-9
Fórmula molecular C15H33NO6
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)-N,N-bis[2-(2-metoxietoxi)etil]etanamina
Peso molecular (g/mol) 323.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.2308