Learn More
Cloruro de tris(2,2'-bipiridil)rutenio(II), hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Análisis elemental | 97.5% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 748.63 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |