Learn More
Cloruro de tris(2,2'-bipiridil)rutenio(II), hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154740 1 g Frasco de vidrio 1 g
10229203 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208750010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50525-27-4 | C30H36Cl2N6O6Ru | 748.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50525-27-4
Fórmula molecular C30H36Cl2N6O6Ru
Peso molecular (g/mol) 748.62
Número MDL MFCD00149670
Clave InChI WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate
PubChem CID 131664161
Nombre IUPAC 2-piridin-2-ilpiridina; rutenio(2+); dicloruro; hidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate
Punto de fusión >300.0°C
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina