Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)terbio(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376249 5 g 5 g
11366249 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044842.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15492-51-0 | Molecular Formula: C33H57O6Tb | Molecular Weight: 708.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15492-51-0
Fórmula molecular C33H57O6Tb
Peso molecular (g/mol) 708.74
Número MDL MFCD00064752
Clave InChI DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
SMILES [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Punto de fusión 155°C to 156°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC terbio(3+); (Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato
Formula Weight (peso de la fórmula) 708.74
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Granular
RU– Solo para uso en investigación