Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)manganeso(Iii), TRC
Código de producto. 30456236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456236 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897683100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)Manganese(Iii)
CAS 14324-99-3
Fórmula molecular C33H57MnO6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
SMILES [Mn+3].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-]
Nombre IUPAC manganeso(3+);(Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato
Peso molecular (g/mol) 604.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.3536