Learn More
Tris(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)manganeso(Iii), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptanedionato)Manganese(Iii) |
| CAS | 14324-99-3 |
| Fórmula molecular | C33H57MnO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-; |
| SMILES | [Mn+3].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-].CC(C)(C)\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)\[O-] |
| Nombre IUPAC | manganeso(3+);(Z)-2,2,6,6-tetrametil-5-oxohept-3-en-3-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 604.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 604.3536 |